Learn More
Merck Rohrverschraubungen
Für den Einsatz mit Filtersystemen
Marke: Merck XX6700101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.Spezifikation
1/4 in. (6 mm) NPTM | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
0.25 Zoll |
Wasseraufbereitungssystem | |
Edelstahl der Güte 300 | |
0,63 cm |