Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Artikelnummer. 12801666 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
5 kDa
50 kDa
pH-Bereich:
1 bis 14
2 bis 21
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO pH-Bereich unitSize
12801666 10 kDa 2 bis 21 1 Stück
11943926 5 kDa 1 bis 14 1 Stück
10184739 10 kDa 1 bis 14 1 Stück
11913916 50 kDa 1 bis 14 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12801666 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PXC010C50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
  • Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
  • Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
  • Kontrollierte Kanalhöhe
  • Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Material Polypropylen
MWCO 10 kDa
Porengröße 100 μm
Filtrationsbereich 50 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinreinigung, analytische Probenvorbereitung
Enthält Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Maximaler Eingangsdruck 80 psi bei 50 °C
pH-Bereich 2 bis 21
Menge 1/Packung
Rückführrate 0,03 bis 0,05 l/min
Typ Pellicon XL Ultrafiltrationsgerät
Arbeitsvolumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen (metrisch) Verzögerung 3,2 ml
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 ml
Abmessungen (L x B) 18,8 x 3cm (7,4 x 1,2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,4 in.
Länge (metrisch) 18,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,2 in.
Breite (metrisch) 3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PELXL PL10K C 50CM2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, acetic acid