Learn More
Merck Pellicon™ XL Geräte
Tangentialflussfiltervorrichtung mit kleinem Volumen
Marke: Merck PXB050A50
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Includes: Operating instructions and Certificate of Quality
Beschreibung
Entwickelt für die Prozessentwicklung und Probenvorbereitung mit einem optimalen Verarbeitungsvolumen von 50 bis1000 ml.
- Echte lineare Skalierbarkeit mit demselben Fließweg und derselben Kanallänge/-höhe wie andere etablierte Pellicon-Produkte
- Kann mit Peristaltikpumpe oder Labscale™ TFF-System betrieben werden. Robuste thermoplastische (Polypropylen-)Konstruktion
- Kontrollierte Kanalhöhe
- Auswahl zwischen zwei Membranen: BioMax™ PES (Polyethersulfon) oder Ultracel™ PLC (Verbundstoff aus regenerierter Zellulose)
Konzentration und Entsalzung von Proteinen, Pufferaustausch, Depyrogenierung, Klärung und Vorbereitung von Material für klinische Studien.
Bestellinformation
Packaged one per box.
Spezifikation
Ultrafiltration Biomax-50 | |
Polypropylene | |
100 μm | |
Protein purification, analytical sample preparation | |
80psi at 50°C | |
1 Pack | |
Pellicon XL Ultrafiltration Device | |
3.2 mL | |
7.4 x 1.2 in. (18.8 x 3cm) | |
18.8 cm | |
3 cm |
Cassette | |
50 kDa | |
50 cm2 | |
Operating instructions and certificate of quality | |
1 to 14 | |
0.03 to 0.05L/min. | |
0.5 oz. | |
15 mL | |
7.4 in. | |
1.2 in. |