Learn More
Merck Hydrophile Nylon-Membranfilter
Zur Filterung wässriger oder organischer Lösungen
Marke: Merck GNWP04700
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
Filtration von wässrigen und organischen Lösungen
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
Nylon | |
Unsteril | |
Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer HPLC-Analyse. | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
47 mm |
40 psi | |
Nylon | |
0,2 μm | |
15 (bei 690 mbar (10 psi)) | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
47 mm |