Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ Filtrationssäulen mit Fritten, Bakerbond spe™
Leere Filtrations-SPE-Säulen mit zwei 20 μm-Fritten. Für die Verwendung mit spe-12G und spe-24G-Glassäulen-Prozessoren.
Marke: Avantor™ 7121-03
246.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Spezifikation
3 ml | |
SPE-Säulen | |
50/Packung |