Learn More
Merck MultiScreenHTS Solubisierungsfilterplatte
96-Well-Filterplatte, die speziell für Assays zur Bestimmung der wässrigen Löslichkeit entwickelt und optimiert wurde
Marke: Merck MSSLBPC50
3710.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- System mit hohem Durchsatz zur Klassifizierung oder Quantifizierung der wässrigen Löslichkeit von in Lösungsmittel gelagerten Verbundbibliotheken als konzentrierte Lösung
- Analysezeit unter vier Stunden pro Test bei einer Probe von < 100 μg
- Geeignet für Automatisierungen, mit Feld für die Strichcodierung
- Validiert für hohe Arzneimittelrückgewinnung Membran- und Plattenmaterialien mit geringer Bindung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Styrol | |
Nicht steril | |
50/Packung |
Polycarbonat | |
0,4 μm | |
MultiScreenHTS-PCF Filterplatte | |
96 | |
Assays für Löslichkeit in Wasser |