Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Filterplatten mit negativ geladener Membran
Bindet positive Ladung und eignet sich damit optimal für Kinase-Assays mit Peptidsubstraten und Enzym-Assays
655.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Membran Negativ geladene Phosphocellulose
Array 8 x 12
Porengröße 0,65 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10245703
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
MSPHN6B10
MultiScreenHTS-PH Platte 10 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Der zweiteilige Plattenaufbau verhindert den Oberflächenkontakt mit den einzelnen Tropfleitern und den Crosstalk zwischen den Wells. Er ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Membranen und ein einfaches, kontaminationsfreies Stapeln sowie eine verbesserte Abdichtung in Vakuumkammern
  • Der größere Rahmen ermöglicht das direkte Stapeln mit Sammelplatten, schützt den versenkten Unterlauf, bietet ausreichend Fläche für Barcode-Etiketten und verbessert die Vakuumversiegelung
  • Die vereinzelten Wells sowie einzeln abgedichtete Filterscheiben verhindern den Fluss von Reagenzien von Well zu Well
  • Gemäß Plattenspezifikationen nach ANSI™/SBS 2004
  • Standardisierte Abmessungen gewährleisten volle Kompatibilität mit automatisierten Greifarmen, Staplern, Barcode-Etiketten, Plattenwaschanlagen und Plattenlesern; die geraden und starren Seitenwände ermöglichen eine einfache Handhabung durch Robotergreifarme
  • Undurchsichtiger Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SBS
Negativ geladene Phosphocellulose
0,65 μm
MultiScreenHTS-PH Platte
0,05 bis 0,25 ml
Nicht steril
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm)
8.55 cm
Standard
8 x 12
Lichtundurchlässig
Barex™
96
Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzymassays, Bindung positiver Ladungen
1,28 cm
1.44 cm