Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Reinigungsfilterplatten
Entwickelt, um spezifische Leistungskriterien für die Probenvorbereitungsmethodik zu erfüllen
Marke: Merck MSNANLY50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Automatisierungsfähige Multiscreen-Filterplatten
- Lysatklärung
Klärung bakterieller Zelllysate
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
0.26 cm2 | |
50 | |
1.28 cm | |
1.44 cm |
Negativ geladene Phosphocellulose, Polyesternetz | |
0,65 μm | |
Barex | |
Nicht steril | |
Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzymassays, Bindung positiver Ladungen | |
1.28 x 8.55 x 1.44 cm (0.5 x 3.36 x 0.56 in.) | |
8.55 cm |