Learn More
Merck MultiScreen™HTS 96-Well Reinigungsfilterplatten
Entwickelt, um spezifische Leistungskriterien für die Probenvorbereitungsmethodik zu erfüllen
Marke: Merck MSNANLY10
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Automatisierungsfähige Multiscreen-Filterplatten
- Lysatklärung
Klärung bakterieller Zelllysate
Spezifikation
Standard | |
Klar | |
96 | |
Klärung bakterieller Zelllysate |
8 x 12 | |
Styrol | |
Nicht steril | |
10 |