Learn More
Merck MultiScreen HTS IP Durapore PVDF .45um Opaque Non-sterile (VE=10St)
Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteine, Proteinbindung, PAMPA
Marke: Merck MSIPN4B10
520.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.17510kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Lichtundurchlässig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
1.28 x 8.55 x 1.44 cm (0.5 x 3.36 x 0.56 in.) | |
8.55 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
Barex™ | |
Nicht steril | |
Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteine, Proteinbindung, PAMPA | |
1,28 cm | |
1.44 cm |