Learn More
Merck MultiScreen HTS IP Durapore PVDF .45um Opaque Non-sterile (VE=50St.)
Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteine, Proteinbindung, PAMPA
Marke: Merck MSIPN4B50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Barex™ | |
Nicht steril | |
Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteine, Proteinbindung, PAMPA | |
1.28 x 8.55 x 1.44 cm (0.5 x 3.36 x 0.56 in.) | |
8.55 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Lichtundurchlässig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
50/Packung | |
1.28 cm | |
1.44 cm |