Learn More
Merck MultiScreen™ Solvinert Filterplatten
Optimiert für die Arzneimittelforschung. EMD Millipore MultiScreen™ Solvinert Filterplatten sind mit Lösungsmitteln kompatibel und bestechen durch ihr einzigartiges einteiliges Format. 96-Well Platten sind in einem Format mit tiefen Wells (2 ml) (mit oder ohne Vorfilter) und im Standardformat (500 μl) mit hydrophoben oder hydrophilen Membranen erhältlich.
Marke: Merck MDRPN0410
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Bodenplatte aus klarem Polyolefin ist mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel
- Die einteilige Konstruktion verhindert Leckagen und ermöglicht verlängerte Inkubationszeiten
- Geringe Bindung und geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen
- Für wässrige und nichtwässrige Proben dank chemisch beständiger hydrophiler oder hydrophober Membranen
- Die Membranen aus Polytetrafluoroethylen verfügen über 45 μl-Poren
- Automatisierungskompatibel
- Erhältlich im 96-Well Deepwell-Format (2 ml) mit oder ohne Vorfilter und im Standardformat (500 μl)
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10/Pckg. | |
1.28 cm | |
4.07 cm |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Polyolefin-Copolymer | |
Nicht steril | |
Festphasensynthese und -reinigung, Proteinpräzipitation in Platten, Probenrückgewinnung nach Verbindungsspaltung in Platten, Peptidsynthese | |
10/Pckg. | |
8.55 cm |