Learn More
Merck MultiScreen™ Mehrfachstanz-Kits
Mit Stanze und Stanzenträgerplatte sowie Stanzverteiler
8180.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen |
---|---|
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11556365
|
Merck
MAPK8960A |
7 mL Vials |
8180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11566365
|
Merck
MAPK8960B |
4 mL Vials |
8180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11722594
|
Merck
MAPK8960C |
12 x 75 mm Tubes |
8180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Zählung von Radionukleotiden durch Übertragung einzelner Filter an Röhrchen | |
1/Packung |