Learn More
Merck MultiScreen™ HTS 96 Well-Filterplatten mit MCE-Membran
Häufig für ELISPOT-Assays, Bakterien-Screenings, ELISA- oder Virusinfektionsuntersuchungen eingesetzt
Marke: Merck MSHAN4510
497.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.74000kg
Beschreibung
- Entwickelt für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsplätzen
- Einzeln versiegelte Wells verhindern Crosstalk
- Abnehmbarer Unterlauf ermöglicht den Zugriff auf die Filter
- Die starren Seitenwände verbessern die Handhabung
- Mit großzügiger Oberfläche für Barcode-Etiketten
- Porengröße: .45μ m
Festphasen-RIA, DNA-Hybridisierung, ELISA und Proteinbindung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Styrol | |
Nicht steril | |
Festphasen-RIA, DNA-Hybridisierung, ELISA, Proteinbindung |
Cellulosemischester | |
0,45 μm | |
MultiScreenHTS-HA Filterplatte | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10/Pckg. |