Learn More
Merck MultiScreen™ Krümmerring für großes Volumen
Zur Verwendung mit Millipore MultiScreen Filterplatten mit hohem Volumen
Marke: Merck MSVMHTSHV
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Passt auf Sammelplatten für große Volumen
- Aus undurchsichtigem Nylon
Spezifikation
Lichtundurchlässig | |
Nylon | |
Vakuumfiltration |