Learn More
Merck MultiScreen™ Filterplatten für große Volumen
Multiwell-Lösungen für die Grundlagenforschung und die Probenvorbereitung
1750.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Lichtundurchlässig |
Material | Polypropylen |
Volumen (metrisch) Well | 2 ml |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15422263
|
Merck
MVHVN4525 |
MultiScreen HV-Platte mit hohem Volumen | Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays | 0,45 μm |
1750.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
MultiScreen Filterplatten erfüllen spezifische Leistungskriterien für die Probenvorbereitung, die eine geringe unspezifische Bindung von Protein- und Wirkstoffanalyten, Lösungsmittelverträglichkeit und Probendurchsatz erfordern. Die MultiScreen Filterplatten für große Volumen können bis zu 2 ml an wässrigen und organischen Lösungen verarbeiten und liefern den branchenbesten quantitativen Filtrattransfer auf eine speziell entwickelte MultiScreen 96-Well Sammelplatte für große Volumen bei Verwendung des MultiScreen hts Vakuumverteilers. Die MultiScreen Filterplatten für große Volumen sind voll automatisierbar und entsprechen den ANSI-Normen für Deepwell-Platten.
MultiScreen Filterplatten für große Volumen mit Durapore™ Membranen
- Für hohe Rückgewinnungsraten bei geringen unspezifischen Bindungen von kleinen Molekülen und Proteinen, geringe Extraktionsfähigkeit und Verträglichkeit mit wässrigen und einigen organischen Lösungen
- Anwendungsmöglichkeiten: Assays mit geringer Proteinbindung, Assays mit geringer Extraktionsfähigkeit, Probenaufreinigung, Partikel-/Aggregatentfernung (vor der HPLC- oder UPLC™ Analyse) und Assays mit Beads
- Für eine breitere chemische Kompatibilität mit wässrigen und organischen Lösungen
- Für Anwendungen, die einen hohen Durchfluss erfordern, wie Lysatreinigungen, viskose Probenfiltration, Umwelttests und DNA-Probenvorbereitung (Binde-Wasch-Elute-Anwendungen)
Spezifikation
Standard | |
Lichtundurchlässig | |
2 ml | |
Nicht steril | |
1.27 cm | |
4,7 cm |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
96 | |
1.27 x 8.56 x 4.7 cm (0.5 x 3.37 x 1.85 in.) | |
8,56 cm |