Learn More
Merck MultiScreen™ Ernteplatten
Alle ansehen Merck ProdukteBeschreibung
Die undurchsichtigen Platten lassen die Wahl zwischen Filtermedien vom Typ Millipore Glasfaser B (FB) oder Glasfaser C (FC) und fördern hohe und gleichmäßige Durchflussraten in Ernte- und Lesegeräten für standardmäßige 96-Well Platten.
• Aus Barex/TiO2-gefülltem SAN (Styrol-Acrylnitril), das gegen alle wässrigen Lösungen einschließlich mäßigen bis starken Säuren beständig ist; voll verträglich mit standardmäßigen Biosafe-Szintillantien
• B1 und C1 Platten haben eine Well-Kapazität von 100 μl.
• Optimaler prozentual offener Bereich für die Lichtdurchlässigkeit bei Zufallszählungen von 26 % bei 100 μl-Platten
• Die Filter verfügen über eine effektive Filtrationsfläche von 0.33 cm.2 und eine Porengröße von 1.0 μm für FB- oder 1.2 μm für FC-Filter
• Unsteril, ohne Deckel
Bestellinformation
Packung mit 60 (in 6 Beuteln mit je 10 Platten)
Compliance
Jede Charge ist qualitätsgeprüft auf gleichmäßige Flussrate und vollständige Partikelretention und erfüllt alle Spezifikationen für die SBS-Stufe 3.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SBS |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 1,0 μm |
| Farbe | Lichtundurchlässig |
| Produkttyp | MultiScreen Harvest-B1; Glasfaser FB |
| Material | Barex™ |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |