Learn More
Merck Multiscreen™ 96-Well Assay-Systeme
Führen Zellwachstum, Materialeintrag in die Zelle und -analyse in einer Platte durch
Marke: Merck PSRP004R1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Patentiertes96 -Well Gerät unterstützt das Epithelzellwachstum und die Differenzierung der Caco-2 und anderer Zelllinien
- Nach der Bildung eines differenzierten Caco-2-Monolayers kann die Konstellation zur Messung der Geschwindigkeit des Arzneimitteltransports über die Caco-2 -Zellbarriere hinweg verwendet werden
- Alle Verfahren sind so konzipiert, dass sie sich in einem einzigen Gerät durchführen lassen
- Apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse ermöglichen den kontaminationsfreien Zugang zu Zellen, einfaches Einbringen von Material und problemlose Medienwechsel sowie eine effektive Probenanalyse
- Erhöhter Probendurchsatz im Vergleich zu 24-Well-Systemen
- Manuell oder mit automatisierten Systemen verwenden
- Vielseitiges Format mit 96er Well-Zufuhrtabletts oder Einzel-Well-Zufuhrtabletts
Spezifikation
Standard | |
Polyethylenterephthalat | |
Einzeln verpackt | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung bei zahlreichen Zellanwendungen | |
1/Pckg. | |
1.28 cm | |
2.62 cm |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
1 μm | |
Millicell 96er-Zellkulturplatte | |
96 | |
0.12 cm2 | |
96-Well-Zellkulturplatte, Ein-Well-Zufuhrtablett, 96-Well-Auffangtablett, mit Deckel | |
1.28 x 8.48 x 2.62 cm (0.5 x 3.33 x 1.03 in.) | |
8.48 cm |