Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Zubehörsystem: Zufuhr-/Transporttabletts
Zur Anzucht, Vermehrung und Analyse von Zellen auf nur einer Platte.
Marke:  Merck MACAC0RS5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10307663
  • 271.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: (5) 96-Well Zuführtabletts, (5) Transporttabletts mit Deckeln
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Polystyrol
Steril
Caco-2 Zellkultur, zellbasierte Assays
Mit Deckel
Transparent
96
0.28 cm2
5/Packung