Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten zur Probenvorbereitung
Alle ansehen Merck ProdukteBeschreibung
Geeignet für die Entfernung großer Partikel, harzbasierte Trennungen, Lösungsmittelanwendungen und Protein/DNA-Aufkonzentration oder -Aufreinigung. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
- Zur Verwendung in Vakuumkammern, automatisierten Liquid-Handling-Systemen oder Mikroplatten-Szintillationszählern. Ganze Versuchsreihen können so auf einer Platte durchgeführt werden
- Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine patentierte Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
- Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
- Für Anwendungen mit hohen Proteinbindungenverwenden Sie Platten mit Immobilon™-P PVDF oder Cellulosemischester Für hohe Nukleinsäurebindungenverwenden Sie Platten mit Cellulosemischester, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen Für Trennungen beladener Biomoleküle wählen Sie aus positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulose-Membranen
- Für geringe biomolekulare Bindungenverwenden Sie Platten mit hydrophilen Durapore™ PVDF-, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
- Für Assays, die Beständigkeit gegen Lösungsmittel erfordernverwenden Sie Platten mit hydrophilen Membranen aus PTFE
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
Die †MultiScreenHTS Version verfügt über einen versenkten Unterlauf und starre Seitenwände.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Hydrophiles PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Farbe | Lichtundurchlässig |
| Material | Styrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 0,28 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zugelassen für klinische Diagnostik, Proteinkinase, Phosphataseassays, Probenvorbereitung, Dye-Terminator-Entfernung |