Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten für zellbasierte Assays
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
3 μm
5 μm
8 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Ideal für die Viabilität , Proliferation, Migration und Invasion von Zellen sowie Chemotaxis-Assays. Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Polycarbonat |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 8 μm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | MultiScreen-MIC Platte |
| Material | Styrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Mehr anzeigen |