Learn More
Merck Mitex™ PTFE-Membranfilter
Die unlaminierte Konstruktion eignet sich für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
570.00 CHF - 960.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PTFE |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10146200
|
Merck
LCWG04700 |
47 mm | 10 μm |
960.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10499840
|
Merck
LSWG04700 |
47 mm | 5 μm |
920.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10450411
|
Merck
LSWG02500 |
25 mm | 5 μm |
570.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Membranen ohne Rückwand
- Mittlere Stärke: 125 μm
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Anwendungsbereiche:
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibmitteln; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung.
Unbeschichtet, extrem, Temperatur
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
Unsteril | |
Mit Raster | |
Filtermembranen |
Weiß | |
PTFE | |
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung. | |
125 µm | |
Hydrophob |