Learn More
Merck Millipore Wasseraufbereitungssystem der Milli-Q™ Serie, Zubehör, Millipak™ 40 Express-Endfilter
Zur Herstellung von bakterienfreiem, aufgereinigtem Wasser
Marke:  Merck Millipore MPGP04001
Artikelnummer. 12809355
  • 667.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Use for the production of bacteria-free purified water
  • Porengröße: 0.22 μm
  • Nicht steril
    • Certifications
      ISO 9001 v.2000 und ISO 14001
      Compliance
      USP 645-Eignungskriterien
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millipore Wasseraufbereitungssystem der Milli-Q™ Serie, Zubehör, Millipak™ 40 Express-Endfilter > Millipak Express 40 Filter Unit