Learn More
Merck Millex Samplicity™ Ersatzfilter für Filtrationssystem
Für den Einsatz mit dem Samplicity Filtrationssystem. Mit diesem vakuumbetriebenen System lassen sich 1 bis 8 Proben in Sekundenschnelle und mit minimalem manuellen Aufwand in standardmäßigen HPLC-Fläschchen filtern, und das mit einer höheren Rückgewinnungsrate als bei Spritzenfiltern.
Marke: Merck SAMPLG001
Additional Details : Gewicht : 0.80100kg
Beschreibung
Übersicht über Millex Samplicity™ Filter für das Samplicity™ G2 System- Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
- Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen
- Millex Samplicity&tade; Filter bieten integrierte Trichter und Filter für eine einfache Probenbeladung
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm mit hydrophilem PTFE und Durapore™ PVDF-Membranen
Spezifikation
Einfacher Einfülltrichtereinlass, Auslassspitze für problemlosen Transfer zu HPLC-Fläschchen | |
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Gehäuse aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |
96/Packung | |
0,3 bis 1,6 ml |
Filtercode: LG | |
Samplicity™ G2 Filtrationssystem | |
0,2 μm | |
Probenvorbereitung für HPLC | |
96Pack | |
Millex™ Samplicity™ Filter | |
25 mm |