Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Glasfaser, 25 mm Durchmesser
25 mm Durchmesser, Millex-AP Glasfasermembran, hydrophil.
Marke: Merck SLAP02550
Additional Details : Gewicht : 0.18800kg
Beschreibung
Für die Vorfilterung kontaminierter Lösungen
Unterile Millex™ Spritzenfilter mit MCE-Membran: Das Gehäuse besteht aus Polyvinylidenchlorid (PVC) mit geringer Extraktion.Spezifikation
Ja | |
2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Millex™ | |
Spritzenvorfilter | |
25 mm |
AP 20 Glasfaser | |
Nicht steril | |
PVC | |
Männlicher Luer-Stecker | |
2 μm | |
500 mL | |
25 mm |