Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – PVDF-Membran – 33 mm Durchmesser
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien. EMD Millipore Millex™ unsterile 33 mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse. Mit zwei Porengrößen erhältlich.
Marke: Merck SLHV033NK
Additional Details : Gewicht : 3.75300kg
Beschreibung
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien.Millex™ unsterile 33-mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse.Mit zwei Porengrößen erhältlich.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Spezifikation
Gelb | |
Hydrophiles Polyvinylidenfluorid (PVDF) | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Millex™ | |
Spritzenfilter | |
33 mm |
Ja | |
Durapore PVDF | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
1000/Packung | |
<100 ml | |
33 mm |