Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – PVDF-Membran – 33 mm Durchmesser
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien. EMD Millipore Millex™ unsterile 33 mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse. Mit zwei Porengrößen erhältlich.
Marke:  Merck SLHV033NS
400.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10142642
  • 486.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien.Millex™ unsterile 33-mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse.Mit zwei Porengrößen erhältlich.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran
  • Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
  • Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Hydrophiles Polyvinylidenfluorid (PVDF)
0,45 μm
4,5 cm2
≤80 µl
Millex™
Spritzenfilter
33 mm
Ja
Durapore PVDF
Unsteril
Analytische Probenvorbereitung
PP
50/Packung
<100 ml
33 mm