Learn More
Merck 13 Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter, Nylonmembran
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke:  Merck SLGN033NK
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10069982
  • 3000.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über unsterile Millex™ Spritzenfilter mit Nylonmembran:
  • Nicht sterile Mille&XTRADE; Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler Nylonmembran sind mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln kompatibel
  • Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
  • Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und bietet eine umfassende chemische Kompatibilität
Anwendungen: Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Klärung wässriger und organischer Lösungen
Bestellinformation
Einlass-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™/männlicher Luer-Slip.
†Mit Schlauchauslass, zur direkten Filterung in kleine Aufnahmegefäße.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,2 μm
Analytische Probenvorbereitung
Männlicher Luer-Stecker
Spritzenfilter
33 mm
Nylon
Unsteril
PP
1000Pack
<100 ml
33 mm