Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke: Merck SLHN033NB
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Überblick über unsterile Millex™ Spritzenfilter mit Nylonmembran:• Unsterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophiler Nylonmembran sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel• Erhältlich in Porengrößen von 0,20 μm und 0,45 μm und zwei Durchmessern für Ihre Anwendungsanforderungen • Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bieten eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor• Polypropylen-Gehäuse mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen und breiter chemischer Kompatibilität Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen:SKU-Endung mit NS (--------- NS): 50/Packung SKU-Endung mit NL (------- NL): 100/Packung SKU-Endung mit TL (------- TL): 100/Packung. Diese Spritzenfilter haben einen Schlauchausgang SKU-Endung mit NB (-------- NB): 250/Packung SKU-Endung mit NK (------- NK): 1.000/Packung Anwendungen: Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Klärung wässriger und organischer Lösungen†Mit Schlauchauslass, zur direkten Filterung in kleine Aufnahmegefäße.
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter | |
33 mm |
Nylon | |
Nicht steril | |
PP | |
250Pack | |
<100 ml | |
33 mm |