Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse - wasserabweisendes PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke:  Merck SLFHR04NL
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268380
  • 327.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über unsterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophober Fluoropore™ (PTFE) Membran:
  • Ideal für das Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln und kann auch verwendet werden, um das Zurückströmen von atmosphärischer Feuchtigkeit bei Belüftungsapplikationen zu verhindern.
  • Umfassende chemische Kompatibilität und Lösungsmittelbeständigkeit bei organischen Lösungen
  • Das Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen.
Anwendungen:
  Feinpartikelentfernung und -reinigung von organischen Lösungen, Belüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,45 μm
Analytische Probenvorbereitung
Männlicher Luer-Stecker
Spritzenfilter
4,0 mm
PTFE
Unsteril
HDPE
100Pack
1 ml
4,0 mm