Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLCR033NB
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile IC Millex™ Spritzenfilter:- Ionenchromatographie-zertifiziert
- Geringer Anteil an IC-extrahierbaren Substanzen, optimiert Hintergrundwerte in empfindlichen IC-Analysen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet umfassende chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
Spezifikation
Hellblau | |
Chemistry: PTFE/Gerätematerial: PP | |
0,45 μm | |
LCR | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
250 | |
Millex Spritzenfilter | |
27 mm | |
33 mm |
Ja | |
Millex-LCR hydrophiles PTFE | |
Nicht steril | |
4,5 cm2 | |
< 80 µl | |
Hydrophil | |
Männlicher Luer-Stecker | |
45 °C | |
<100 ml | |
33 mm |