Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLLHC13NL
Additional Details : Gewicht : 14.40000kg
Includes: Qualitätszertifikat mit vollständigen technischen Daten
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile IC Millex™ Spritzenfilter:- Ionenchromatographie-zertifiziert
- Geringer Anteil an IC-extrahierbaren Substanzen, optimiert Hintergrundwerte in empfindlichen IC-Analysen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet umfassende chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
Bestellinformation
Jede Einheit ist einzeln verpackt, um das Risiko einer ionischen Fremdkontamination so gering wie möglich zu halten.
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
HDPE | |
0,45 μm | |
LH | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
113 °F | |
45 °C | |
10 ml | |
0,83 in. | |
1,3 cm | |
1,3 cm |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | |
Hydrophiles LH | |
PTFE | |
Nicht steril | |
0,65 cm2 | |
25 µl | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
100 | |
100Pack | |
45 °C | |
Spritzenfilter | |
21,1 mm | |
2,1 cm | |
13 mm |