Learn More
Merck Millex™-LG sterile Spritzenfiltereinheit, hydrophiles PTFE, 0,20 μm (nur für Forschungszwecke)
Die gebrauchsfertigen, spritzengetriebenen Einheiten für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen sind in Porengrößen von 0,1, 0,22, 0,45 und 5,0 μm erhältlich.
Marke: Merck SLLG013SL
600.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Steriler Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 13 oder 25 mm und einer hydrophilen PTFE-Membran mit 0,2 μm Porengröße. Im Lieferumfang sind 50 oder 100 Stück enthalten.Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
6,9 bar | |
100/Packung | |
45 °C | |
10 ml | |
0,83 in. | |
1,3 cm |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | |
HDPE | |
Steril | |
DMSO/DMF sterilisieren | |
100Pack | |
113 °F | |
Biosart™ 100 Monitor | |
<50 µl | |
2,1 cm |