Learn More
Merck Millex™ LCR mehrlagige Filter
Hydrophile PTFE-Filter für die manuelle oder automatisierte Verwendung
Marke: Merck SLCRM25NK
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter- HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
- Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
- Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit 50 oder 1000 Stück
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
HDPE | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
Zwei verschiedene Medien, ein graduierter Vorsatzfilter aus Glasfaser, ein 0,45 µm-Membranfilter | |
113 °F | |
Millex-HPF/LCR Filtereinheit | |
0.82 Zoll | |
2,5 cm | |
2,5 cm |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
Hydrophiles LCR | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt, analytische Probenvorbereitung | |
1000Pack | |
45 °C | |
<10 ml | |
2.1 cm | |
2,5 cm |