Learn More
Merck Millex™ Filter: Einlass: weiblicher Luer-Lok; Auslass: männlicher Luer-Slip
Zum Schutz von Vakuumquellen vor Kontamination und Schäden durch Feuchtigkeit
Marke: Merck SLFG02550
Additional Details : Gewicht : 0.15840kg
Beschreibung
Schützt Vakuumquellen vor Kontamination und Feuchtigkeitsschäden
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.Merkmale & Vorteile
- Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
- 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
- Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen:
Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schutz der Vakuumquellen vor Kontaminationen und Schäden durch Feuchtigkeit. Sterilisation der Umgebungsluft, die in die Fermentierungsgeräte gelangt. Filtration von Inkubatorgas als Kontaminationsschutz. Filtration von Stickstoff und Luft für die Trocknung flüssiger Proben | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
100 mL | |
2,5 cm |
Ja | |
PTFE | |
Nicht steril | |
PTFE | |
25 mm |