Learn More
Merck Millipore M Air T™ Agar-Kassetten
Gebrauchsfertige Kassetten, mit gammasterilisiertem Medium vorgefüllt
auf Anfrage
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und zuverlässige Ergebnisse bei maximaler Rückgewinnung
  • Die große Agarmenge und das einzigartige Mikroperforations-Sieb ermöglichen eine Luftprobenahme von bis zu 1 Kubikmeter
  • Einheit-zu-Einheit-Konsistenz der Agar-Oberflächenform
  • D
  • Reproduzierbare Ergebnisse
Compliance
USP