Learn More
Merck Latexschläuche
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
334.00 CHF - 469.00 CHF
Spezifikation
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 305 cm |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10527841
|
Merck
XX6700037 |
Latex |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768241
|
Merck
XX6700038 |
Silikon |
469.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Spezifikation
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
10 ft. | |
305 cm |