Learn More
Merck Latexschläuche
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Material:
Latex
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 305 cm |
| Material | Latex |