Learn More
Merck Immobilon™ PVDF-Transfermembranen: PSQ
Für Western Blots und Proteinsequenzierungen
Marke:  Merck ISEQ15150
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10094450
  • 433.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Immobilon PSQ-Membran:
  • 0,2 μm Porengröße und eine große innere Struktur
  • Höhere Proteinadsorption und -sequenzierung als andere Membranen
  • Empfohlen zum Blotting von Proteinen unter 20 kDa
  • Verhindert das Durchlassen von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • Spezifikation
    Spezifikation
    15 cm
    Für die Sequenzierung von Proteinen mit niedriger Abundanz oder niedrigem Molekulargewicht (<20,000 Dalton)
    Immobilon-PSQ
    15 x 15 cm
    15 cm
    Blatt
    0.2μ m