Learn More
Merck Immobilon™ PVDF-Transfermembranen: PSQ
Artikelnummer. 11506345 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Blatt
Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11506345
Marke: Merck ISEQ08100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Western Blots und Proteinsequenzierungen
Immobilon PSQ-Membran:
  • 0,2 μm Porengröße und eine große innere Struktur
  • Höhere Proteinadsorption und -sequenzierung als andere Membranen
  • Empfohlen zum Blotting von Proteinen unter 20 kDa
  • Verhindert das Durchlassen von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Länge (metrisch) 8 cm
    Breite (metrisch) 10 cm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Sequenzierung von Proteinen mit niedriger Abundanz oder niedrigem Molekulargewicht (<20,000 Dalton)
    Format Blatt
    Material Immobilon-PSQ
    Porengröße 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 8 x 10 cm