Learn More
Merck Immobilon™ PVDF-Transfermembranen: PSQ
Für Western Blots und Proteinsequenzierungen
Marke: Merck ISEQ26260
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Immobilon PSQ-Membran:Spezifikation
26 cm | |
Für die Sequenzierung von Proteinen mit niedriger Abundanz oder niedrigem Molekulargewicht (<20,000 Dalton) | |
Immobilon-PSQ | |
26 x 26 cm |
26 cm | |
Blatt | |
0.2μ m |