Learn More
Merck Immobilon™ PVDF-Transfermembranen: PSQ
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Blatt
Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Immobilon PSQ-Membran:0,2 μm Porengröße und eine große innere Struktur Höhere Proteinadsorption und -sequenzierung als andere Membranen Empfohlen zum Blotting von Proteinen unter 20 kDa Verhindert das Durchlassen von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Sequenzierung von Proteinen mit niedriger Abundanz oder niedrigem Molekulargewicht (<20,000 Dalton) |
| Format | Blatt |
| Material | Immobilon-PSQ |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 10 x 10 cm |