Learn More
Merck Immobilon™-P Blotting-Sandwiches
Artikelnummer. 10176172 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 cm
8.5 cm
Breite (metrisch):
8.4 cm
13.5 cm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 10176172
Marke: Merck IPSN08132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktische und zeitsparende Möglichkeit zur Vorbereitung mehrerer Blots
Blotting-Sandwiches:
  • Wenn Sie mehrere Blots verarbeiten müssen, ist das Blotting von Sandwiches eine praktische und zeitsparende Wahl. Zu unseren Sandwiches gehören Platten mit Immobilon P-Membran mit Zwischenlagen aus vorgeschnittenen Blättern aus Chromatographie-Blotting-Filterpapier, die mit allen gängigen Nasstransfergeräten kompatibel sind.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Länge (metrisch) 8.5 cm
    Breite (metrisch) 13.5 cm
    Material PVDF
    Porengröße 0,45 μm