Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, hydrophiles PTFE, 0,2 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLLGC25NS
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Anwendungen:Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Klärung wässrischer und organischer Lösungen
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophilem PTFE
- Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
- Filtration proteinhaltiger wässriger oder organischer Lösungen
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 μm und 0,45 μm und drei Durchmessern für Ihre Anwendungsanforderungen
- Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und verfügt über eine umfassende chemische Kompatibilität
Bestellinformation
Jedes Stück ist einzeln verpackt, um das Risiko einer Ionen-Fremdkontamination zu minimieren.
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
LG | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
50Pack | |
25 mm |
PTFE | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
100 mL | |
25 mm |