Learn More
Merck Millipore Membranen mit hydrophobem 6mm-Rand
Für die mikrobiologische und Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln sowie für den Betrieb von Abfüllmaschinen
Beschreibung
- Nicht benetzbare Kante verhindert das Eindringen von Lösung unter die Dichtringe des Halters
- Die hydrophoben Randmembranen sind standardmäßige MF-Filter (Mischcelluloseester)
- 47 mm Durchmesser
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 0.22
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose