Learn More
Merck YT4014259 SUPRT SCREEN TEFLON-CTD 142MM
Ersatzteil für Sonderabfallfilteranlagen
Marke:  Merck YT4014259
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10181491
  • 1360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ausführung
  • Durchmesser: 142 mm
  • PTFE-beschichtet
Spezifikation
Spezifikation
Haltegitter
Filtrationssystem für gefährliche Abfälle
PTFE-beschichteter Edelstahl
142 mm