Learn More
Merck Adapter, M-Luer-Lok-Stecker, Nylon
Artikelnummer. 10141731 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Millipore Filtrationssystem
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
10141731 Millipore Filtrationssystem 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10141731 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX1102503
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stecker-an-Stecker Luer-Lok™ Adapter zum Konvertieren einer Standardspritze in eine Handvakuumpumpe
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Millipore Filtrationssystem
Enthält Adapter, M-Luer-Lok-Stecker, Nylon
Material Nylon
Sterilität Unsteril
Typ Laborfilterhalter oder Zyklone
Gehäusematerial Nylon