Beschreibung
Includes
Zertifikat mit LDL-Analysen (niedrigste Nachweisgrenze) für eine breite Palette von Metallen.
Merkmale& Vorteile:
- Jede Kapsel enthält ein Zertifikat, das die niedrigste nachweisbare Konzentration (LDL) für 67 Metalle und 2 Anionen angibt.
- Niedrig extrahierbare Filter- und Gehäusematerialien minimieren den Hintergrund während der Probenanalyse
- Erhältlich mit drei verschiedenen Porengrößen für unterschiedliche Wasserbedingungen: 5.0 μm für hohe Feinstaubkonzentrationen, 1,0 μm für normale Feinstaubkonzentrationen, 0,45 μm für relativ sauberes Wasser
Anwendungsgebiete: Umweltüberwachung, Analyse gelöster Metalle in Wasser
Compliance
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllen die Voraussetzungen der US EPA für die 0.45 μm-Filtration
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 μm-Filtration. |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 600 cm2 |
| Gehäusematerial | HDPE |
| Menge | 50Pack |
| Typ | Pharmazeutische Filter oder Ultrafilter |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 7,6 cm |