Learn More
Merck Probenkapsel für die Metallanalyse, 0,45 μm
Artikelnummer. 10357553 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10Pack
1Pack
50Pack
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10357553 1Pack 1 Stück
10689023 10Pack 10 Stück
10747074 50Pack 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357553 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. GWSC04501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Zertifikat mit LDL-Analysen (niedrigste Nachweisgrenze) für eine breite Palette von Metallen.
Von der EPA akzeptierte Einwegmethode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle.
Diese Grundwasser-Probenahmekapseln sind eine von der EPA zugelassene Methode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle. Die gefaltete Membran bietet eine viermal größere Filtrationsfläche als eine 142 mm Filterscheibe für schnellere Durchflussraten und höheren Durchsatz.
Merkmale& Vorteile:
  • Jede Kapsel enthält ein Zertifikat, das die niedrigste nachweisbare Konzentration (LDL) für 67 Metalle und 2 Anionen angibt.
  • Niedrig extrahierbare Filter- und Gehäusematerialien minimieren den Hintergrund während der Probenanalyse
  • Erhältlich mit drei verschiedenen Porengrößen für unterschiedliche Wasserbedingungen: 5.0 μm für hohe Feinstaubkonzentrationen, 1,0 μm für normale Feinstaubkonzentrationen, 0,45 μm für relativ sauberes Wasser
Anwendungsgebiete: Umweltüberwachung, Analyse gelöster Metalle in Wasser
Compliance
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllen die Voraussetzungen der US EPA für die 0.45 μm-Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 μm-Filtration.
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 600 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Metallanalyse
Gehäusematerial HDPE
Menge 1Pack
Typ Pharmazeutische Filter oder Ultrafilter
Durchmesser (metrisch) Membran 7,6 cm