Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
Marke: Merck AP1502500
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
For prefiltration and contamination analysis
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittelharze erhältlich und können durch EO, Gammabestrahlung oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar). Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und die Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.Typ AP15Spezifikation
2 l/min/cm10,6 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,2 bis 0,6 µm | |
Steril | |
Vorfiltration und Kontaminationsanalysen | |
Hydrophil | |
100 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0.031 Zoll | |
Filtermembranen | |
0,98 in. | |
2,5 cm |
210 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
1 μm | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AP15 | |
Binderharz | |
Unbedruckt | |
550 °C | |
790 µm | |
Hydrophil | |
2,5 cm |